10-Hydroxynaltrexone solution, certified reference material, Supelco®
Katalogové číslo IMPN-007-02-1M
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:100 mug/mL in methanol
- Bal.:1 mL
- Standard:certified reference material
- Čí. CAS:60767-82-0
- Popis:10-Hydroxynaltrexone solution
- Popis:10-Hydroxynaltrexone solution
- Pk Info:ampoule of 1 ml