Supelco® Organic Reference Standard, Vitamin B₁₂ₐ hydrochloride
Supplier: Merck
Certificates
About this item
Specifications
- Čí. CAS:59461-30-2
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00167463
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Hydroxocobalamin hydrochloride
- Molekulární hmotnost:1382,82