Supelco® Organic Reference Standard, 20α-Hydroxycholesterol
Katalogové číslo H6378-5MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:516-72-3
- Popis:20α-Hydroxycholesterol
- Podmínky uskladnění:RT
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD16661190
- M-Clarity quality level:MQ200
- Synonym(s):5-Cholestene-3β,20α-diol
- Molekulární hmotnost:402,65