ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Sodium 4-hydroxybenzoate
Supelco® Organic Reference Standard, Sodium 4-hydroxybenzoate
Catalog # H3766-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Sodium 4-hydroxybenzoate
Catalog # H3766-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    25 g
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    114-63-6
  • Popis:
    Sodium 4-hydroxybenzoate
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H315 - H319 - H335
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00016530
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Sodium p-hydroxybenzoate; 4-Hydroxybenzoic acid sodium salt
  • Vzorec:
    4-HOC₆H₄CO₂Na
  • Molekulární hmotnost:
    160,10
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS07
Caution: P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338