Supelco® Organic Reference Standard, 2-Chloro-2-deoxy-ᴅ-glucose
C203-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:14685-79-1
- Popis:2-Chloro-2-deoxy-ᴅ-glucose
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD01317996
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):2-CIDG
- Bod tání:139 - 145 °C
- Molekulární hmotnost:198,60