0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Oxybenzone-(phenyl-d5), analytical standard, Supelco®
Oxybenzone-(phenyl-d5), analytical standard, Supelco®
Oxybenzone-(phenyl-d5), analytical standard, Supelco®
Catalog # 73875-10MG
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
Oxybenzone-(phenyl-d5), analytical standard, Supelco®
Catalog # 73875-10MG
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
Bal.:
10 mg
Standard:
analytical standard
Čí. CAS:
1219798-54-5
Popis:
Oxybenzone-(phenyl-d5)
Popis:
Oxybenzone-(phenyl-d5)
Specifications
About this item
Product Details
Product Details