Supelco® Organic Reference Standard, Dopamine-1,1,2,2-d₄ hydrochloride
Katalogové číslo 73483-5MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:203633-19-6
- Popis:Dopamine-1,1,2,2-d₄ hydrochloride
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD01317352
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d₄-amine hydrochloride
- Bod tání:248 - 250 °C (lit.)
- Vzorec:C₈D₄H₇O₂N.HCl
- Molekulární hmotnost:193,66
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS05, GHS07