Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Theaflavin
Supelco® Organic Reference Standard, Theaflavin
Catalog # 55016-1MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Theaflavin
Catalog # 55016-1MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Bal.:
    1 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    4670-05-7
  • Popis:
    Theaflavin
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD03427500
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    3,4,5-Trihydroxy-1,8-bis[(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-chromanyl]-6-benzo[7]annulenone; 3,4,6-Trihydroxy-1,8-bis(3α,5,7-trihydroxy-2α-chromanyl)-5H-benzocyclohepten-5-one
  • Molekulární hmotnost:
    564,49

Specifications

About this item