ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, C4 - C24 Even Carbon Saturated FAMEs
  49453-U
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, C4 - C24 Even Carbon Saturated FAMEs
  49453-U
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    1000 µg/ml each component in hexane
  • Bal.:
    1
  • Standard:
    Analytical standard
  • Popis:
    C4 - C24 Even carbon saturated FAMEs
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H361f - H373 - H411
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Bod vzplanutí:
    –23 °C
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
 : P202 - P210 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331