Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Column Evaluation Mix
Katalogové číslo 47088-U
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 μg/ml each component in dichloromethane
- Bal.:1
- Standard:Certified reference material
- Popis:F.A.M.E. Column evaluation mix
- Podmínky uskladnění:–10...–25 °C
- Popis rizikové třídy:H315 - H319 - H336 - H351
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS08
Caution: P202 - P261 - P264 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313