Supelco® VETRANAL® Organic Reference Standard, Diethylstilbestrol
Catalog # 46207-250MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:250 mg
- Standard:VETRANAL®, analytical standard
- Čí. CAS:56-53-1
- Popis:Diethylstilbestrol
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H315 - H319 - H335 - H350 - H360FD - H410
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00002373
- M-Clarity quality level:MQ200
- Synonym(s):(E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene; DES; Stilbestrol
- Molekulární hmotnost:268,35
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P201 - P202 - P273 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313