0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Flunixin-d3, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Flunixin-d3, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Flunixin-d3, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Catalog # 34083-10MG
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
Flunixin-d3, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Catalog # 34083-10MG
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
Bal.:
10 mg
Standard:
analytical standard
Popis:
Flunixin-d3
M-Clarity quality level:
MQ100
Popis:
Flunixin-d3
Specifications
About this item
Product Details
Product Details