Supelco® VETRANAL® Organic Reference Standard, Androsterone
31579-250MG
: Merck
:
- Bal.:250 mg
- Standard:VETRANAL®, Analytical standard
- Čí. CAS:53-41-8
- Popis:Androsterone
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H351 - H360FD
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00003618
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3α-Hydroxy-5α-androstan-17-one; 5α-Androstan-3α-ol-17-one
- Bod tání:181...184 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:290,44
- GHS signal: GHS08, GHS07
: P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501