ContactUsLinkComponent
Water still, Quickfit®, QWS4
undefined
Water still, Quickfit®, QWS4
  • Catalog No:
  • 171-0987
  • 171-0988
  • 171-0986
  • Dodávka vody:
  • 1 l/min
  • 1 l/min
  • 1 l/min
  • Vstupní tlak:
  • 3 p.s.i. (0,207 bar) [minimum]
  • 3 p.s.i. (0,207 bar) [minimum]
  • 3 p.s.i. (0,207 bar) [minimum]
  • Výstup:
  • 4 l/h
  • 4 l/h
  • 4 l/h
  • Vodivost:
  • 3,0 - 4,0 µS/cm
  • 3,0 - 4,0 µS/cm
  • 3,0 - 4,0 µS/cm
  • Rezistivita - rozsah:
  • 0,25 - 0,30 megOhm-cm
  • 0,25 - 0,30 megOhm-cm
  • 0,25 - 0,30 megOhm-cm
  • Teplota:
  • 25...35 °C [distillate]
  • 25...35 °C [distillate]
  • 25...35 °C [distillate]
  • pH:
  • 5,0 – 6,5
  • 5,0 – 6,5
  • 5,0 – 6,5
Frequently Bought Together