Scandium atomic absorption standard solution, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 207462-500ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:1% HNO₃
- Bal.:500 mL
- Nástavec:Scandium
- Symbol:Sc
Specifikace
O tomto produktu
Exact Sc concentration on label.