ContactUsLinkComponent
Cesium standard for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Cesium standard for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Katalogové číslo 79261-100ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Cesium standard for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Katalogové číslo 79261-100ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Bal.:
    100 mL
  • Nástavec:
    Cesium
  • Symbol:
    Cs
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034