0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Hydroxid sodný
Hydroxid sodný 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Hydroxid sodný 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Hydroxid sodný 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
86188.260
:
VWR Chemicals
:
Hydroxid sodný 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
86188.260
:
VWR Chemicals
:
Bal.:
500 mL
Sekvence:
2725
:
:
1310-73-2
:
NaOH
:
MFCD00003548