ContactUsLinkComponent
Kyselina chlorovodíková 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol acc. to DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Korozi způsobující
Hořlavý
Dráždivý
Kyselina chlorovodíková 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol acc. to DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Katalogové číslo 86170.290
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Korozi způsobující
Hořlavý
Dráždivý
Kyselina chlorovodíková 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol acc. to DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Katalogové číslo 86170.290
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Titer (20°C) (result of analysis at point of filling):
    0.9980 – 1.0020
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
ADR:8,I
 :36.46 g/mol
UN:2920
 :GHS05
 :GHS02
 :GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7647-01-0
Vzorec:HCl
MDL číslo:MFCD00011324