ContactUsLinkComponent
Multifuge™ X4/X4R Pro Centrifuges (IVD-Marked)
Multifuge™ X4/X4R Pro Centrifuges (IVD-Marked)
Supplier:  Thermo Scientific
Certificates
undefined
Multifuge™ X4/X4R Pro Centrifuges (IVD-Marked)
Supplier:  Thermo Scientific
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Specifications
  • Catalog No:
  • 521-2726
  • 521-2724
  • 521-2732
  • 521-2733
  • 521-2741
  • Model:
  • Multifuge™ X4R Pro
  • Multifuge™ X4 Pro
  • Multifuge™ X4R Pro
  • Multifuge™ X4 Pro
  • Multifuge™ X4R Pro
  • Maximální kapacita - pevný úhlový rotor:
  • 6×250 ml (F14-6×250LE rotor)
  • 6×250 ml (F14-6×250LE rotor)
  • 6×250 ml (F14-6×250LE rotor)
  • 6×250 ml (F14-6×250LE rotor)
  • 6×250 ml (F14-6×250LE rotor)
  • Maximální kapacita - výkyvný rotor:
  • 4×1000 ml (TX-1000 rotor)
  • 4×1000 ml (TX-1000 rotor)
  • 4×1000 ml (TX-1000 rotor)
  • 4×1000 ml (TX-1000 rotor)
  • 4×1000 ml (TX-1000 rotor)
  • Max. rychlost - pevný úhlový rotor:
  • 15200 min⁻¹ (F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2)
  • 15200 min⁻¹ (F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2)
  • 15200 min⁻¹ (F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2)
  • 15200 min⁻¹ (F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2)
  • 15200 min⁻¹ (F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2)
  • Max. rychlost - výkyvný rotor:
  • 6000 min⁻¹ (BIOShield 1000A rotor)
  • 6000 min⁻¹ (BIOShield 1000A rotor)
  • 6000 min⁻¹ (BIOShield 1000A rotor)
  • 6000 min⁻¹ (BIOShield 1000A rotor)
  • 6000 min⁻¹ (BIOShield 1000A rotor)
  • Maximální relativní zrychlení - pevný úhlový rotor:
  • 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor)
  • 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor)
  • 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor)
  • 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor)
  • 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor)
  • Maximální relativní zrychlení - výkyvný rotor:
  • 7164 ×g (BIOShield 1000A rotor)
  • 7164 ×g (BIOShield 1000A rotor)
  • 7164 ×g (BIOShield 1000A rotor)
  • 7164 ×g (BIOShield 1000A rotor)
  • 7164 ×g (BIOShield 1000A rotor)
  • Teplota:
  • –11...+40 °C
  • –11...+40 °C
  • –11...+40 °C
  • Zrychlovací/brzdící profily:
  • 9/10
  • 9/10
  • 9/10
  • 9/10
  • 9/10
  • Programy:
  • <100
  • <100
  • <100
  • <100
  • <100
  • Časovač:
  • 99 h, 59 min, 59 s; with continuous and customisable pulse
  • 99 h, 59 min, 59 s; with continuous and customisable pulse
  • 99 h, 59 min, 59 s; with continuous and customisable pulse
  • 99 h, 59 min, 59 s; with continuous and customisable pulse
  • 99 h, 59 min, 59 s; with continuous and customisable pulse
  • Displej:
  • Full colour touch screen interface
  • Full colour touch screen interface
  • Full colour touch screen interface
  • Full colour touch screen interface
  • Full colour touch screen interface
  • Úroveň hluku:
  • <64 dB(A)
  • <68 dB(A)
  • <64 dB(A)
  • <68 dB(A)
  • <64 dB(A)
  • Elektrické napětí:
  • 208/240 V, 50/60 Hz
  • 220/240 V, 50 Hz, 230 V, 60 Hz
  • 208/240 V, 50/60 Hz
  • 220/240 V, 50 Hz, 230 V, 60 Hz
  • Š×H×V:
  • 746×690×361 mm
  • 566×690×362 mm
  • 746×690×361 mm
  • 566×690×362 mm
  • 746×690×361 mm
  • Hmotnost:
  • 120 kg
  • 89 kg
  • 120 kg
  • 89 kg
  • 120 kg
Specifications
Related Information
Product Information
Frequently Bought Together