Supelco® Organic Reference Standard, Yohimbine hydrochloride
Catalog # 49768-50MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:50 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:65-19-0
- Popis:Yohimbine hydrochloride
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H300 + H330
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00012674
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):17-Hydroxyyohimban-16-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
- Bod tání:288 - 290 °C (dec.) (lit.)
- Molekulární hmotnost:390,90
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS06
Caution: P260 - P264 - P270 - P271 - P284 - P304 + P340 + P310