Supelco® Organic Reference Standard, Xanthotoxin
Catalog # 56448-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:50 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:298-81-7
- Popis:Xanthotoxin
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H302 - H317 - H341 - H351
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00005009
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):8-Methoxypsoralen; 8-MOP; 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one; Ammoidin; Methoxsalen; Xanthotoxin
- Bod tání:148 - 150 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:216,19
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS07
Caution: P202 - P261 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P308 + P313