Supelco® Organic Reference Standard, Withanolide A
Catalog # 74776-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:32911-62-9
- Popis:Withanolide A
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD07779143
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,20,22-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone; Withaniol
- Molekulární hmotnost:470,60