Supelco® Organic Reference Standard, Withaferin A
Catalog # 89910-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:5119-48-2
- Popis:Withaferin A
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD10687098
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4β,5β,6β,22R)-5,6-Epoxy-4,22,27-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone; Withaferine
- Molekulární hmotnost:470,60
- Bod vzplanutí:226 °C