Supelco® Organic Reference Standard, Vitexin
49513-10MG-F
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:3681-93-4
- Popis:Vitexin
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00017456
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4′,5,7-Trihydroxyflavone 8-C-glucoside; 8-C-Glucosylapigenin; Apigenin 8-C-glucoside; Orientoside
- Molekulární hmotnost:432,38