Supelco® Organic Reference Standard, Violaxanthin
Catalog # 91904-1MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:126-29-4
- Popis:Violaxanthin
- Podmínky uskladnění:–70 °C
- Podmínky k odeslání:DICE
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(3S,3′S,5R,5′R,6S,6′S)-5,6:5′,6′-Diepoxy-5,5′,6,6′-tetrahydro-β,β-carotene-3,3′-diol
- Molekulární hmotnost:600,87