Supelco® Organic Reference Standard, Verbascose
Katalogové číslo 56217-5MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:546-62-3
- Popis:Verbascose
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD03095487
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):α-ᴅ-Galp-(1→6)-α-ᴅ-Galp-(1→6)-α-ᴅ-Galp-(1→6)-α-ᴅ-Glup(1↔2)-β-ᴅ-Fruf
- Molekulární hmotnost:828,72