Supelco® Organic Reference Standard, Umckalin
Catalog # 50792-10MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:43053-62-9
- Popis:Umckalin
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD16036238
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):5-Methoxyscopoletin; 7-Hydroxy-5, 6-dimethoxycoumarin; 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one
- Molekulární hmotnost:222,19
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS07