Supelco® Organic Reference Standard, Umbelliferone
54826-50MG
: Merck
:
- Bal.:50 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:93-35-6
- Popis:Umbelliferone
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00006878
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one; 7-Hydroxycoumarin
- Bod tání:230 °C (dec.) (lit.)
- Molekulární hmotnost:162,14