ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Tutin solution, TraceCERT®, Supelco®
Organic reference standard, Tutin solution, TraceCERT®, Supelco®
Katalogové číslo 80718-0.5ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Organic reference standard, Tutin solution, TraceCERT®, Supelco®
Katalogové číslo 80718-0.5ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration)
  • Bal.:
    0,5 mL
  • Čí. CAS:
    2571-22-4
  • Popis:
    Tutin solution
  • Vzorec:
    C₁₅H₁₈O₆
  • Skladovací teplota:
    −20 °C
  • Popis:
    Tutin solution
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.