Organic reference standard, Triacetin, analytical standard, Supelco®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Specifikace
- Čí. CAS:102-76-1
- Bod tání:3 °C
- Vzorec:C₉H₁₄O₆
- Popis:Triacetin
- Bod vzplanutí:138 °C