Supelco® Organic Reference Standard, trans-β-Farnesene
73492-1ML-F
: Merck
:
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:18794-84-8
- Popis:trans-β-Farnesene
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H304
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00065433
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):trans-7,11-Dimethyl-3-methylene-1,6,10-dodecatriene
- Molekulární hmotnost:204,35
- Bod vzplanutí:110 °C
- GHS signal: GHS07
: P301 + P310 + P331