Supelco® Organic Reference Standard, Trans,Trans-Farnesyl Pyrophosphate Ammonium Salt
Katalogové číslo 44722-5MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Popis:trans,trans-Farnesyl pyrophosphate ammonium salt
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl pyrophosphate ammonium salt; Farnesyl diphosphate ammonium salt
- Vzorec:C₁₅H₂₈O₇P₂ ·xNH₃
- Molekulární hmotnost:382,33 (free acid basis)
- Skladovací teplota:−20 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
Specifikace
O tomto produktu
Packaging: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.