Supelco® Organic Reference Standard, Tetrahydrocurcumin
Catalog # 50202-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:36062-04-1
- Popis:Tetrahydrocurcumin
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD04152347
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione
- Molekulární hmotnost:372,41
- Bod vzplanutí:196,2 °C