Orders LinkContactUsLinkComponent
Organic reference standard, T2-Toxin solution, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, T2-Toxin solution, analytical standard, Supelco®
T2-Toxin solution, 100 µg/ml in acetonitrile, Analytical standard, 2 mL
Katalogové číslo 34071-2ML
Dodavatel:   Merck
Organic reference standard, T2-Toxin solution, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 34071-2ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Organic reference standard, T2-Toxin solution, analytical standard, Supelco®
T2-Toxin solution, 100 µg/ml in acetonitrile, Analytical standard, 2 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
25 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Koncentrace:
    100 µg/ml in acetonitrile
  • Bal.:
    2 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Popis:
    T2-Toxin solution
  • Popis:
    T2-Toxin solution
  • Cat. No.:
    34071-2ML
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Čí. CAS:
    75-05-8
  • Vzorec:
    C₂₄H₃₄O₉
Specifikace