ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, T-2 Toxin-13C24 solution, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, T-2 Toxin-13C24 solution, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 33892-1ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Organic reference standard, T-2 Toxin-13C24 solution, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 33892-1ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    25 µg/ml in acetonitrile
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Popis:
    T-2 Toxin-13C24 solution
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Vzorec:
    ₁₃C₂₄H₃₄O₉
  • Popis:
    T-2 Toxin-13C24 solution