Supelco® Organic Reference Standard, Swertiamarin
Catalog # 90957-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:17388-39-5
- Popis:Swertiamarin
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD07783984
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(4aR,5R,6S)-5-Ethenyl-6-(β-ᴅ-glucopyranosyloxy)-4,4a,5,6-tetrahydro-4a-hydroxy1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one; 4,4a,5,6-Tetrahydro-4aα-hydroxy-1-oxo-5β-vinyl-1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-6-yl β-ᴅ-glucopyranoside; Swertiamarine; Swertiamaroside
- Molekulární hmotnost:374,34