Supelco® Organic Reference Standard, Sucrose
S1174-500MG
: Merck
:
- Bal.:500 mg
- Standard:Analytical standard, for enzymatic assay kit SCA20
- Čí. CAS:57-50-1
- Popis:Sucrose
- Podmínky uskladnění:RT
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00006626
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru; α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside; β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside; ᴅ(+)-Saccharose; Sugar
- Bod tání:185 - 187 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:342,30