Phytochemical standard, Sinensetin, analytical standard, Supelco®
Catalog # 89392-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:2306-27-6
- Popis:Sinensetin
- Vzorec:C₂₀H₂₀O₇
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Popis:Sinensetin
- Tvar:Neat