Supelco® Organic Reference Standard, Secologanin
50741-5MG-F
: Merck
:
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:19351-63-4
- Popis:Secologanin
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD16661163
- M-Clarity quality level:MQ100
- Molekulární hmotnost:388,37