Supelco® Organic Reference Standard, Scutellarin
Catalog # 73577-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:27740-01-8
- Popis:Scutellarin
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD01861503
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4′,5,6,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucuronide; 5,6-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-β-ᴅ-glucopyranosiduronic acid; 7-(β-ᴅ-Glucopyranuronosyloxy)-5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one; Breviscapin; Scutellarein-7-O-β-ᴅ-glucuronide
- Molekulární hmotnost:462,36