ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Sclareol, analytical standard, Supelco®
  49944-100MG
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, Sclareol, analytical standard, Supelco®
  49944-100MG
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    515-03-7
  • Popis:
    Sclareol
  • Bod tání:
    95 - 100 °C
  • Vzorec:
    C₂₀H₃₆O₂
  • Popis:
    Sclareol
  • Bod mrazu:
    218 - 220 °C/19 mmHg
  • Tvar:
    Neat