Organic reference standard, Sclareol, analytical standard, Supelco®
49944-100MG
: Merck
:
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:515-03-7
- Popis:Sclareol
- Bod tání:95 - 100 °C
- Vzorec:C₂₀H₃₆O₂
- Popis:Sclareol
- Bod mrazu:218 - 220 °C/19 mmHg
- Tvar:Neat