Supelco® Organic Reference Standard, Salvianolic acid A
Catalog # 97599-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:96574-01-5
- Popis:Salvianolic acid A
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD08458447
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(αR)-α-[[(2E)-3-[2-[(1E)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-3,4-dihydroxybenzenepropanoic acid
- Molekulární hmotnost:494,45