ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Rutin trihydrate
Supelco® Organic Reference Standard, Rutin trihydrate
Dodavatel:  Merck
Certifikáty
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Rutin trihydrate
Dodavatel:  Merck
Specifikace
  • Čí. CAS:
    250249-75-3
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00149490
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Quercetin-3-rutinoside trihydrate; Vitamin P trihydrate
  • Molekulární hmotnost:
    664,56