Supelco® Organic Reference Standard, Quercetin 3-Glucoside
Catalog # 16654-10MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:482-35-9
- Popis:Quercetin 3-glucoside
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00017746
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Quercetin 3-β-ᴅ-glucoside; 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-glucoside; Isoquercitrin
- Vzorec:C₂₁H₂₀O₁₂
- Molekulární hmotnost:464,38
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
- Tvar:Neat
Specifikace
O tomto produktu
Packaging: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.