Supelco® Organic Reference Standard, Punicalagin
Katalogové číslo 50793-10MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:65995-63-3
- Popis:Punicalagin
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD09838017
- M-Clarity quality level:MQ100
- Molekulární hmotnost:1084,72