ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Protein Standard
Supelco® Organic Reference Standard, Protein Standard
Catalog # P5369-10ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organic Reference Standard, Protein Standard
Catalog # P5369-10ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    200 mg/ml (BSA)
  • Bal.:
    10 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Popis:
    Protein standard
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ200