Organic reference standard, Propylamine, analytical standard, Supelco®
53646-1ML
: Merck
:
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:107-10-8
- Popis:Propylamine, ≥99,0% (GC)
- Bod tání:–83 °C
- Vzorec:C₃H₉N
- Popis:Propylamine
- Bod vzplanutí:–30 °C
- Bod varu:48 °C
- Tvar:Neat