ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Propiophenone, analytical standard, Supelco®
Catalog # 61074-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Organic reference standard, Propiophenone, analytical standard, Supelco®
Catalog # 61074-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    93-55-0
  • Popis:
    Propiophenone, ≥97,0% (GC)
  • Sekvence:
    01
  • Bod tání:
    17…19 °C
  • Vzorec:
    C₉H₁₀O
  • Popis:
    Propiophenone
  • Bod vzplanutí:
    99 °C
  • Bod varu:
    218 °C
  • Tvar:
    Neat