Organic reference standard, Propionaldehyde, analytical standard, Supelco®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Specifikace
- Čí. CAS:123-38-6
- Bod tání:–80 °C
- Vzorec:CH₃CH₂CHO
- Popis:Propionaldehyde
- Bod vzplanutí:–40 °C
- Bod varu:46…50 °C