ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Procyanidin B2
Supelco® Organic Reference Standard, Procyanidin B2
Catalog # 42157-1MG-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Procyanidin B2
Catalog # 42157-1MG-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    29106-49-8
  • Popis:
    Procyanidin B2
  • Podmínky uskladnění:
    2...8 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD01861513
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    (−)-Epicatechin (4β-8)-(−)-epicatechin; 4,8″-Bi-[(+)-epicatechin]; cis,cis″-4,8″-Bi(3,3′,4′,5,7-pentahydroxyflavane); Proanthocyanidin B2
  • Vzorec:
    C₃₀H₂₆O₁₂
  • Molekulární hmotnost:
    578,52
  • Skladovací teplota:
    2...8 °C
  • Bod vzplanutí:
    Not applicable
  • Tvar:
    Neat
Specifications
About this item
Packaging: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.